Learn More
6-Acetil-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11487636 100 g 100 g
11467636 5 g 5 g
11477636 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487636 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14666.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 774-55-0 | C12H14O | 174.24 g/mol
6-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, is used asa novel methyl anthranilate yet extremely stable and resistant to discoloration. It is used in liquid detergent, concentrated fabric softner, alcoholic fine fragrances, antiperspirants. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-acetil-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno se utiliza como nuevo antranilato de metilo, pero extremadamente estable y resistente a la decoloración. Se utiliza en detergente líquido, suavizante concentrado para la ropa, fragancias alcohólicas finas y antitranspirantes. También se utiliza como sustancia intermedia en la industria farmacéutica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: de 2 a 8 °C. El producto es sensible a la luz y a la humedad. Manipular y almacenar bajo gas inerte. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 774-55-0
Fórmula molecular C12H14O
Peso molecular (g/mol) 174.24
Número MDL MFCD00019710
Clave InChI VEPUKHYQNXSSKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethanone, 6-acetyltetralin, 6-acetyl tetralin, ethanone, 1-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenyl, unii-6l3dbr6de6, 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 5,6,7,8-tetrahydro-2-acetonaphthone, 6l3dbr6de6, 6-acetyltetrahydronaphthalene, 1-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 69885
SMILES CC(=O)C1=CC=C2CCCCC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Punto de fusión -21°C
Densidad 1.058
Punto de ebullición 119°C to 121°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.561
Cantidad 100 g
Beilstein 1241458
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC 1-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)etan-1-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.24
Porcentaje de pureza 97%