Learn More
o-toluato de 6-acetoximetil-4-metoxi-5-metil-3-piridilmetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Acetoxymethyl-4-methoxy-5-methyl-3-pyridylmethanol o-Toluate |
| CAS | 1159977-01-1 |
| Fórmula molecular | C19H21NO5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-benzoic Acid (4-Methoxy-6-(o-acetyl-methyl)-5-methyl-3-pyridinyl)methyl Ester, o-Toluic Acid [4-Methoxy-6-(o-acetyl-methyl)-5-methyl-3-pyridinyl]methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21NO5/c1-12-7-5-6-8-16(12)19(22)25-10-15-9-20-17(11-24-14(3)21)13(2)18(15)23-4/h5-9H,10-11H2,1-4H3 |
| SMILES | COc1c(C)c(COC(=O)C)ncc1COC(=O)c2ccccc2C |
| Nombre IUPAC | 2-metilbenzoato de [6-(acetiloximetil)-4-metoxi-5-metilpiridin-3-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 343.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.142 |