Learn More
6-acetoxi-2H-piran-3(6H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Acetoxy-2H-pyran-3(6H)-one |
| CAS | 62644-49-9 |
| Fórmula molecular | C7H8O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Acetoxy-5-oxo-5,6-dihydro-2H-pyran, 6-Acetoxy-2H-pyran-3(6H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O4/c1-5(8)11-7-3-2-6(9)4-10-7/h2-3,7H,4H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)OC1OCC(=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | Acetato de (5-oxo-2H-piran-2-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 156.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.0423 |