Learn More
Ácido 6-acetoxi-2-ácinaftoico, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11398356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398356 5 g 5 g
11308366 250 mg 250 miligramos
11388356 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11398356 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15620.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17295-26-0
Fórmula molecular C13H10O4
Peso molecular (g/mol) 230.219
Número MDL MFCD00059556
Clave InChI NFTLBCXRDNIJMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-acetoxy-2-naphthoic acid, 6-acetyloxy-2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-acetyloxy, 6-acetyloxy naphthalene-2-carboxylic acid, 6-hydroxy-2-naphthoic acid acetate, 6-acetoxy-2-naphthoicacid, acmc-209e5j, 6-acetoxy-2-naphtoic acid, 2-acetoxy-6-naphthoic acid
PubChem CID 87038
Nombre IUPAC ácido 6-acetiloxinaftaleno-2-carboxílico
SMILES CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Acetoxy-2-naphthoic acid
Punto de fusión 218°C to 224°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3310348
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.22
Porcentaje de pureza ≥98%