Learn More
Ácido 6-acetamidohexanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Acetamidohexanoic Acid |
| CAS | 57-08-9 |
| Fórmula molecular | C8H15NO3 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 6-(Acetylamino)hexanoic Acid, 6-Acetamidocaproic Acid, Acemin, Acetaminocaproic Acid, Acexamic Acid, CY 153, N-Acetyl-6-aminohexanoic Acid, AACA, N-Acetyl-epsilon-aminocaproic alphacid, NSC 12945, epsilon-Acetamidocaproic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO3/c1-7(10)9-6-4-2-3-5-8(11)12/h2-6H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | CC(=O)NCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 6-acetamidohexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 173.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.1052 |