Learn More
6-Acetamidohexanoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16468706
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16468706 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16468706 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1259
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 6-Acetamidohexanoic acid is a pharmaceutical intermediate
6-Acetamidohexanoic acid is a pharmaceutical intermediate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Acetamidohexanoic acid
CAS 57-08-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H15NO3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Acexamic Acid 6-Acetamidocaproic acid
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (577.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCCCCNC(C)=O
Peso molecular (g/mol) 173.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.21
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid