Learn More
Hidrato de ácido 6-acetamidohexanoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475657 25 g 25 g
11465657 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23623.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 57-08-9 | C8H15NO3 | 173.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-08-9
Fórmula molecular C8H15NO3
Peso molecular (g/mol) 173.21
Número MDL MFCD00004424
Clave InChI WDSCBUNMANHPFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acexamic acid, 6-acetylamino hexanoic acid, 6-acetamidocaproic acid, plastenan, acetaminocaproic acid, acide acexamique, aeah base, hexanoic acid, 6-acetylamino, acemin, epsilon-acetamidocaproic acid
PubChem CID 2005
Nombre IUPAC ácido 6-acetamidohexanoico
SMILES CC(=O)NCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Acetamidohexanoic acid hydrate
Punto de fusión 102°C to 106°C
Fórmula lineal CH3CONH(CH2)5CO2H·xH2O
Cantidad 25 g
Índice Merck 14,45
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.21 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%