Learn More
6,9-Dicloro-2-metoxiacridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307645 5 g 5 g
11317645 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307645 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05913.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 86-38-4 | C14H9Cl2NO | 278.132 g/mol
6,9-Dichloro-2-methoxyacridine is used to prepare 6-chloro-2-methoxy-acridin-9-ylamine by reacting with phenol and ammonium carbonate. It is used in the preparation of 9-amino-6-chloro-2-methoxyacridine, N'-(6-Chloro-2-methoxy-acridin-9-yl)-heptylamine and N,N'-bis-(6-chloro-2-methoxy-acridin-9-yl)-hexane-1,6-diamine. Further, it is involved in the preparation of 4-aminoquinoline and 9-aminoacridine derivatives by reaction with quinolizidinylalkylamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6,9-dicloro-2-metoxiacridina se utiliza para preparar 6-cloro-2-metoxi-acridina-9-ilamina cuando se somete a reacción con fenol y carbonato de amonio. Se utiliza para conseguir 9-amino-6-cloro-2-metoxiacridina, N′-(6-cloro-2-metoxi-acridin-9-il)-heptilamina y N,N′-bis-(6-cloro-2-metoxi-acridin-9-il)-hexano-1,6-diamina. Además, participa en la preparación de derivados de la 4-aminoquinolina y la 9-aminoacridina, al reaccionar con quinolizidinilalquilaminas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-38-4
Fórmula molecular C14H9Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 278.132
Número MDL MFCD00005028
Clave InChI RYRNQWYNHLLOGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo halocrin, 3,9-dichloro-7-methoxyacridine, halocrine, 6.9-dichloro-2-methoxyacridine, 2-methoxy-6,9-dichloroacridine, acridine,9-dichloro-2-methoxy, acridine, 6,9-dichloro-2-methoxy, bidd:gt0206, 6,9dichloro-2-methoxyacridine, 6,9-dichloro-2-methoxy-acridine
PubChem CID 66577
Nombre IUPAC 6,9-dicloro-2-metoxiacridina
SMILES COC1=CC2=C(C3=C(C=C(C=C3)Cl)N=C2C=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,9-Dichloro-2-methoxyacridine
Punto de fusión 163°C to 165°C
Cantidad 5 g
Beilstein 226309
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.14
Porcentaje de pureza 98%