Learn More
6,9-Diamino-2-etoxiacridina lactato monohidrato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10750672 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10750672 10 g Frasco de vidrio 10 g
10026023 5 g Frasco de vidrio 5 g
10493745 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10750672 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 406380100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6402-23-9 | C3H6O3·H2O | 361.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6402-23-9 , 1837-57-6
Fórmula molecular C3H6O3·H2O
Peso molecular (g/mol) 361.39
Número MDL MFCD00149646
Clave InChI NYEPHMYJRNWPLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethacridine lactate monohydrate, ethodin, ethacridine lactate hydrate, ethacridine lactate salt, dsstox_cid_26274, dsstox_rid_81501, dsstox_gsid_46274, 7-ethoxyacridine-3,9-diamine; 2-hydroxypropanoic acid; hydrate, rivanol monohydrate
PubChem CID 165457
Nombre IUPAC 7-etoxiacridina-3,9-diamina; ácido 2-hidroxipropanoico; hidrato
SMILES CCOC1=CC2=C(C3=C(C=C(C=C3)N)N=C2C=C1)N.CC(C(=O)O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6, 9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 243°C to 245°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Índice Merck 15, 3771
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: slowly soluble in 15 parts water,soluble in 9 parts boiling water,soluble in 110 parts alcohol (22°C),soluble in 100 parts alcohol (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.39
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación