Learn More
6,8-dioxo apalutamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6,8-Dioxo Apalutamide |
| CAS | 1332391-92-0 |
| Fórmula molecular | C21H15F4N5O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-[7-[6-Cyano-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]-6,8-dioxo-5,7-diazaspiro[3.4]octan-5-yl]-2-fluoro-N-methylbenzamide, Apalutamide Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H15F4N5O3/c1-27-17(31)13-4-3-11(8-15(13)22)30-19(33)29(18(32)20(30)5-2-6-20)12-7-14(21(23,24)25)16(9-26)28-10-12/h3-4,7-8,10H,2,5-6H2,1H3,(H,27,31) |
| SMILES | CNC(=O)c1ccc(cc1F)N2C(=O)N(C(=O)C23CCC3)c4cnc(C#N)c(c4)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 4-[7-[6-ciano-5-(trifluorometil)piridin-3-il]-6,8-dioxo-5,7-diazaspiro[3.4]octan-5-il]-2-fluoro-N-metilbenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 461.38 |