Learn More
6,8-Dihidro-7H-pirrol[2,3-g]benzotiazol-7-one, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 6,8-Dihydro-7H-pyrrolo[2,3-g]benzothiazol-7-one |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6N2OS/c12-8-3-5-6(11-8)1-2-7-9(5)13-4-10-7/h1-2,4H,3H2,(H,11,12) |