Learn More
6,8-Dihidro-7H-pirrol[2,3-g]benzotiazol-7-one, TRC
Código de producto. 30373589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30373589 50 mg
30377179 25 mg
30383001 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30373589 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45365850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 222036-27-3
Fórmula molecular C9H6N2OS
Peso molecular (g/mol) 190.22
Sinónimo 6H-Thiazolo[5,4-e]indol-7(8H)-one
SMILES O=C1Cc2c(N1)ccc3ncsc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,8-Dihydro-7H-pyrrolo[2,3-g]benzothiazol-7-one
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6N2OS/c12-8-3-5-6(11-8)1-2-7-9(5)13-4-10-7/h1-2,4H,3H2,(H,11,12)