Learn More
Éster etílico del ácido 6,8-difluoro-1,4-dihidro-1-(N-metilformamido)-7-(4-metil-1-piperazinil)-4-oxo-3-quinolincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6,8-Difluoro-1,4-dihydro-1-(N-methylformamido)-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 158585-86-5 |
| Fórmula molecular | C19H22F2N4O4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22F2N4O4/c1-4-29-19(28)13-10-25(23(3)11-26)16-12(18(13)27)9-14(20)17(15(16)21)24-7-5-22(2)6-8-24/h9-11H,4-8H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=CN(N(C)C=O)c2c(F)c(N3CCN(C)CC3)c(F)cc2C1=O |
| Nombre IUPAC | 6,8-difluoro-1-[formil(metil)amino]-7-(4-metilpiperazin-1-il)-4-oxoquinolina-3-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 408.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 408.1609 |