Learn More
Éster Etílico de Ácido 6,8-Diclorooctanoico, TRC
Código de producto. 30372944
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30372944 10 g
30385131 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30372944 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43555510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1070-64-0
Fórmula molecular C10 H18 Cl2 O2
Peso molecular (g/mol) 241.15
Sinónimo Ethyl 6,8-Dichlorooctanoate
SMILES CCOC(=O)CCCCC(Cl)CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,8-Dichlorooctanoic Acid Ethyl Ester
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18Cl2O2/c1-2-14-10(13)6-4-3-5-9(12)7-8-11/h9H,2-8H2,1H3