Learn More
Ácido 6,8-diclorooctanoico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 6,8-Dichloro-octanoic Acid |
| CAS | 41443-60-1 |
| Fórmula molecular | C10 H18 Cl2 O2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 6,8-Dichloro-octanoic Acid, 6,8-Dichlorooctanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18Cl2O2/c1-2-14-10(13)6-4-3-5-9(12)7-8-11/h9H,2-8H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCCCC(Cl)CCCl |
| Nombre IUPAC | 6,8-diclorooctanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 241.155 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.068 |