Learn More
Ácido 6,8-Dicloro-2-oxo-2H-cromeno-3-carboxílico, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10354702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10354702 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10354702 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB01254CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6, 8-Dichloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
CAS 2199-86-2
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H4Cl2O4
Número MDL MFCD00047641
Cantidad 250 mg
Sinónimo 6,8-dichloro-2-oxo-2h-chromene-3-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid, 6,8-dichloro-2-oxo, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 6,8-dichloro-2-oxo, opera_id_158, maybridge1_000531, 6,8-dichlorocoumarin-3-carboxylic acid, 2-oxo-6,8-dichloro-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid
Clave InChI WJEHZKIVHXRVSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C2C=C(C(=O)OC2=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 6,8-dicloro-2-oxocromeno-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 259.038
PubChem CID 657910
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.04
Porcentaje de pureza 95%