Learn More
6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pirazina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15435378 1 g 1 g
15445378 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435378 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59151.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 63744-22-9 | Molecular Formula: C6H3Br2N3 | Molecular Weight: 276.92 g/mol
It is an Intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio en síntesis orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Temperatura de almacenamiento recomendada: de 2 a 4 °C. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63744-22-9
Fórmula molecular C6H3Br2N3
Peso molecular (g/mol) 276.92
Número MDL MFCD08460056
Clave InChI UQCZZGIPIMJBCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6,8-dibromoimidazo 1,2-a pyrazine, imidazo 1,2-a pyrazine, 6,8-dibromo, 6,8-dibromo-imidazo 1,2-a pyrazine, 6,8-dibromoimidazol 1,2-a pyrazine, pubchem14656, acmc-1b8pv, ksc351o9d, buttpark 180\02-82, 6,8 dibromoimidazo 1,2-a pyrazine, 6,8-dibomoimidazo 1,2-a pyrazine
PubChem CID 15025843
Nombre IUPAC 6,8-dibromoimidazo[1,2-a]pirazina
SMILES BrC1=CN2C=CN=C2C(Br)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.92
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine