Learn More
6,8-dibromo-3-ciclohexil-3,4-dihidro-2(1H)-quinazolinona, Mikromol™
Código de producto. 30052459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052459 25 mg 25 miligramos
30049667 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052459 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0065.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6,8-Dibromo-3-ciclohexil-3,4-dihidro-2(1H)-quinazolinona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinone
CAS 21237-84-3
Nombres de analitos o componentes 6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H16 Br2 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinone
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16Br2N2O/c15-10-6-9-8-18(11-4-2-1-3-5-11)14(19)17-13(9)12(16)7-10/h6-7,11H,1-5,8H2,(H,17,19)
SMILES Brc1cc(Br)c2NC(=O)N(Cc2c1)C3CCCCC3
Nombre IUPAC 6,8-dibromo-3-ciclohexil-1,4-dihidroquinazolin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 388.1
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.9629 g/mol