Learn More
6,8-dibromo-3-ciclohexil-3,4-dihidro-2(1H)-quinazolinona, Mikromol™
Descripción
6,8-Dibromo-3-ciclohexil-3,4-dihidro-2(1H)-quinazolinona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinone |
| CAS | 21237-84-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinone |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C14 H16 Br2 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16Br2N2O/c15-10-6-9-8-18(11-4-2-1-3-5-11)14(19)17-13(9)12(16)7-10/h6-7,11H,1-5,8H2,(H,17,19) |
| SMILES | Brc1cc(Br)c2NC(=O)N(Cc2c1)C3CCCCC3 |
| Nombre IUPAC | 6,8-dibromo-3-ciclohexil-1,4-dihidroquinazolin-2-ona |
| Mostrar más |