Learn More
Clorhidrato de 6,8-dibromo-1,2,3,4-tetrahidro-3-metil-quinazolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6,8-Dibromo-1,2,3,4-tetrahydro-3-methyl-quinazoline Hydrochloride |
| CAS | 1796928-60-3 |
| Fórmula molecular | C9 H10 Br2 N2 . H Cl |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10Br2N2.ClH/c1-13-4-6-2-7(10)3-8(11)9(6)12-5-13;/h2-3,12H,4-5H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CN1CNc2c(Br)cc(Br)cc2C1 |
| Nombre IUPAC | 6,8-dibromo-3-metil-2,4-dihidro-1H-quinazolina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 342.458 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 339.898 |