Learn More
6-(8-Cloro-4,5-dihidro-1-metil-6H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-6-ilideno)-2,4-ciclohexadien-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(8-Chloro-4,5-dihydro-1-methyl-6H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-6-ylidene)-2,4-cyclohexadien-1-one |
| CAS | 154754-57-1 |
| Fórmula molecular | C18H14ClN3O |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14ClN3O/c1-11-20-9-13-10-21-18(14-4-2-3-5-17(14)23)15-8-12(19)6-7-16(15)22(11)13/h2-9,21H,10H2,1H3 |
| SMILES | O=C1C=CC=CC1=C2NCC3=CN=C(N3C=4C=CC(Cl)=CC42)C |
| Nombre IUPAC | 6-(8-cloro-1-metil-4,5-dihidro-6H-benzo[f]imidazo[1,5-a][1,4]diazepin-6-ilideno)ciclohexa-2,4-dien-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 323.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.08 |