Learn More
6,7-dinitroquinoxalina-2,3-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6,7-Dinitroquinoxaline-2,3-dione |
| CAS | 2379-57-9 |
| Fórmula molecular | C8 H4 N4 O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4N4O6/c13-7-8(14)10-4-2-6(12(17)18)5(11(15)16)1-3(4)9-7/h1-2H,(H,9,13)(H,10,14) |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc2NC(=O)C(=O)Nc2cc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 6,7-dinitro-1,4-dihidroquinoxalina-2,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 252.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.0131 |