Learn More
6,7-dinitroquinoxalina-2,3-diona, TRC
Código de producto. 30379434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30379434 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30379434 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48000010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7-Dinitroquinoxaline-2,3-dione
CAS 2379-57-9
Fórmula molecular C8 H4 N4 O6
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H4N4O6/c13-7-8(14)10-4-2-6(12(17)18)5(11(15)16)1-3(4)9-7/h1-2H,(H,9,13)(H,10,14)
SMILES [O-][N+](=O)c1cc2NC(=O)C(=O)Nc2cc1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 6,7-dinitro-1,4-dihidroquinoxalina-2,3-diona
Peso molecular (g/mol) 252.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.0131
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.