Learn More
6,7-dinitro-2,3-dihidro-benzo[1,4]dioxima, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6,7-Dinitro-2,3-dihydro-benzo[1,4]dioxime |
| CAS | 57356-48-6 |
| Fórmula molecular | C8 H6 N2 O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6N2O6/c11-9(12)5-3-7-8(16-2-1-15-7)4-6(5)10(13)14/h3-4H,1-2H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc2OCCOc2cc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 6,7-dinitro-2,3-dihidro-1,4-benzodioxina |
| Peso molecular (g/mol) | 226.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.0226 |