Learn More
6,7-Dinitro-1,4-dihidroquinoxalina-2,3-diona
Código de producto. 15453599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15453599 50 mg 50 miligramos
15443599 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15453599 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60911.MF
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Potente antagonista competitivo de los receptores de glutamato no NMDA
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2379-57-9
Fórmula molecular C8H4N4O6
Peso molecular (g/mol) 252.14
Número MDL MFCD00069257
Clave InChI RWVIMCIPOAXUDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dnqx, unii-62t278s1mx, 6,7-dinitroquinoxaline-2,3-dione dnqx, 2,3-quinoxalinedione, 1,4-dihydro-6,7-dinitro, 6,7-dinitroquinoxaline-2,3-diol, 6,7-dinitro-1,4-dihydro-quinoxaline-2,3-dione, 6,7-dinitroquinoxaline-2,3 1h,4h-dione, 1ftl, tocris-0189, lopac-d-0540
PubChem CID 3899541
Nombre IUPAC 6,7-dinitro-1,4-dihidroquinoxalina-2,3-diona
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(C=C2NC(=O)C(=O)NC2=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7-Dinitro-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione
Punto de fusión >300°C
Color Amarillo
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad Soluble in DMSO
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.14
Forma física Polvo