Learn More
6,7-dimetilribitil lumazina, TRC
Código de producto. 30374605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30374605 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30374605 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47921510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7-Dimethylribityl Lumazine
CAS 2535-20-8
Fórmula molecular C13 H18 N4 O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo D-Ribitol, 1-deoxy-1-(3,4-dihydro-6,7-dimethyl-2,4-dioxo-8(2H)-pteridinyl)-, Lumazine, 6,7-dimethyl-8-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-Deoxy-1-(3,4-dihydro-6,7-dimethyl-2,4-dioxo-8(2H)-pteridinyl)-D-ribitol, 2,4(1H,3H)-Pteridinedione, 6,7-dimethyl-8-(2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)-, [2S-(2R*,3R*,4S*)]-, 6,7-Dimethyl-8-(1'-D-ribityl)lumazine, 6,7-Dimethyl-8-(D-ribityl)lumazine, 6,7-Dimethyl-8-ribityllumazine, 6,7-Dimethylribityllumazine, 6,7-Dimethylribolumazine, Russupteridine IV
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18N4O6/c1-5-6(2)17(3-7(19)10(21)8(20)4-18)11-9(14-5)12(22)16-13(23)15-11/h7-8,10,18-21H,3-4H2,1-2H3,(H,16,22,23)/t7-,8+,10-/m0/s1
SMILES CC1=C(C)N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C2=NC(=O)NC(=O)C2=N1
Nombre IUPAC 6,7-dimetil-8-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentil]pteridina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 326.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.1226