Learn More
6,7-Dimetilribitil lumazina (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6,7-Dimethylribityl Lumazine |
| CAS | 2535-20-8 |
| Fórmula molecular | C13 H18 N4 O6 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | D-Ribitol, 1-deoxy-1-(3,4-dihydro-6,7-dimethyl-2,4-dioxo-8(2H)-pteridinyl)-, Lumazine, 6,7-dimethyl-8-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-Deoxy-1-(3,4-dihydro-6,7-dimethyl-2,4-dioxo-8(2H)-pteridinyl)-D-ribitol, 2,4(1H,3H)-Pteridinedione, 6,7-dimethyl-8-(2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)-, [2S-(2R*,3R*,4S*)]-, 6,7-Dimethyl-8-(1'-D-ribityl)lumazine, 6,7-Dimethyl-8-(D-ribityl)lumazine, 6,7-Dimethyl-8-ribityllumazine, 6,7-Dimethylribityllumazine, 6,7-Dimethylribolumazine, Russupteridine IV |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18N4O6/c1-5-6(2)17(3-7(19)10(21)8(20)4-18)11-9(14-5)12(22)16-13(23)15-11/h7-8,10,18-21H,3-4H2,1-2H3,(H,16,22,23)/t7-,8+,10-/m0/s1 |
| SMILES | CC1=C(C)N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C2=NC(=O)NC(=O)C2=N1 |
| Nombre IUPAC | 6,7-dimetil-8-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentil]pteridina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 326.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.1226 |