Learn More
6,7-Dimetilpterina, TRC
Código de producto. 30383613
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383613 10 g
30378056 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30383613 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47791510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-55-2
Fórmula molecular C8 H9 N5 O
Peso molecular (g/mol) 191.19
Sinónimo 2-Amino-6,7-dimethyl-4(3H)-pteridinone, 2-Amino-6,7-dimethyl-4(1H)-pteridinone, 2-Amino-6,7-dimethyl-4-hydroxypteridine, 2-Amino-4-hydroxy-6,7-dimethylpteridine
Nombre IUPAC 2-amino-6,7-dimetilpterdina-4-ol
SMILES Cc1nc2nc(N)nc(O)c2nc1C
Specifications
Nombre del producto químico o material 6,7-Dimethylpterin
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9N5O/c1-3-4(2)11-6-5(10-3)7(14)13-8(9)12-6/h1-2H3,(H3,9,11,12,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.0807