Learn More
6,7-dimetoxiquinazolina-4-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6,7-Dimethoxyquinazoline-4-one |
| CAS | 13794-72-4 |
| Fórmula molecular | C10 H10 N2 O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Erlotinib Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N2O3/c1-14-8-3-6-7(4-9(8)15-2)11-5-12-10(6)13/h3-5H,1-2H3,(H,11,12,13) |
| SMILES | COc1cc2N=CNC(=O)c2cc1OC |
| Nombre IUPAC | 6,7-dimetoxi-3H-quinazolin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 206.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.0691 |