Learn More
6,7-Dimetoxiquinazolina-2,4-diona, TRC
Código de producto. 30377450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30377450 10 g 10 g
30380874 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30377450 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47495010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28888-44-0
Fórmula molecular C10 H10 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 222.2
Sinónimo 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione, Doxazosin Mesilate Imp. D (EP), 2,4(1H,3H)-Quinazolinedione, 6,7-dimethoxy-, 6,7-Dimethoxy-2,4(1H,3H)-quinazolinedione, 2,5-Dihydroxy-6,7-dimethoxyquinazoline, 6,7-Dimethoxy-1H-quinazoline-2,4-dione, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-diol, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione
Nombre IUPAC 6,7-dimetil-1H-quinazolina-2,4-diona
SMILES COc1cc2NC(=O)NC(=O)c2cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10N2O4/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)11-10(14)12-9(5)13/h3-4H,1-2H3,(H2,11,12,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0641