Learn More
6,7-Dimetoxiquinazolina-2,4-diona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368145 10 g 10 g
11378145 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368145 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08411.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 28888-44-0 | C10H10N2O4 | 222.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28888-44-0
Fórmula molecular C10H10N2O4
Peso molecular (g/mol) 222.20
Número MDL MFCD00023889
Clave InChI KWNQIIMVPSMYEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4-dione, 2,4-dihydroxy-6,7-dimethoxyquinazoline, 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4 1h,3h-dione, 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4-diol, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,4-dione, 6,7-dimethoxy-1h,3h-2,4-quinazolindione, 2,4 1h,3h-quinazolinedione, 6,7-dimethoxy, 6,7-dimethoxy-2,4-quinazolinedione, 2,4-dihydroxy-6,7-dimethoxy quinazoline, 6,7-dimethoxy-2,4-dihydroxy quinazoline
PubChem CID 120081
Nombre IUPAC 6,7-dimetil-1H-quinazolina-2,4-diona
SMILES COC1=C(OC)C=C2C(=O)NC(=O)NC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione
Punto de fusión >300°C
Cantidad 10 g
Beilstein 204597
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.2
Porcentaje de pureza 98%