Learn More
Ácido 6,7-dimetoxicumarina-4-acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6,7-Dimethoxycoumarin-4-acetic Acid |
| CAS | 88404-26-6 |
| Fórmula molecular | C13 H12 O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12O6/c1-17-10-5-8-7(3-12(14)15)4-13(16)19-9(8)6-11(10)18-2/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,14,15) |
| SMILES | COc1cc2OC(=O)C=C(CC(=O)O)c2cc1OC |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(6,7-dimetoxi-2-oxocromen-4-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 264.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.0634 |