Learn More
6,7-dimetoxi-N2,N2-dimetilquinazolina-2,4-diamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6,7-Dimethoxy-N2,N2-dimethylquinazoline-2,4-diamine |
| CAS | 19216-53-6 |
| Fórmula molecular | C12 H16 N4 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2,4-Quinazolinediamine, 6,7-dimethoxy-N2,N2-dimethyl-, Quinazoline, 4-amino-2-(dimethylamino)-6,7-dimethoxy- (8CI), 6,7-Dimethoxy-N2,N2-dimethyl-2,4-quinazolinediamine, NSC 403405, Alfuzosin Hydrochloride Imp. F (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16N4O2/c1-16(2)12-14-8-6-10(18-4)9(17-3)5-7(8)11(13)15-12/h5-6H,1-4H3,(H2,13,14,15) |
| SMILES | COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)C |
| Nombre IUPAC | 6,7-dimetoxi-2-N,2-N-dimetilquinazolina-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 248.281 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.127 |