Learn More
6,7-Dimetaxi-4-quinolinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6,7-Dimethoxy-4-quinolinol |
| CAS | 13425-93-9 |
| Fórmula molecular | C11 H11 N O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 6,7-Dimethoxy-4-hydroxyquinoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11NO3/c1-14-10-5-7-8(6-11(10)15-2)12-4-3-9(7)13/h3-6H,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | COc1cc2nccc(O)c2cc1OC |
| Nombre IUPAC | 6,7-dimetoxiquinolina-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 205.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.074 |