Learn More
(6,7-Dimetaxi-4-Oxoquinazolina-3(4h)-Ácido Il)acético, TRC
Código de producto. 30374019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30374019 1 g
30379745 250 mg
30372356 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30374019 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD8309431G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 877140-09-5
Fórmula molecular C12H12N2O5
Peso molecular (g/mol) 264.23
Sinónimo 6,7-Dimethoxy-4-oxo-3(4H)-quinazolineacetic Acid, (6,7-Dimethoxy-4-oxoquinazolin-3(4H)-yl)acetic Acid, 2-(6,7-Dimethoxy-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-3-yl)acetic Acid, 2-(6,7-Dimethoxy-4-oxoquinazolin-3-yl)acetic Acid
SMILES COc1cc2N=CN(CC(=O)O)C(=O)c2cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6,7-Dimethoxy-4-Oxoquinazolin-3(4h)-Yl)acetic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N2O5/c1-18-9-3-7-8(4-10(9)19-2)13-6-14(12(7)17)5-11(15)16/h3-4,6H,5H2,1-2H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.0746