Learn More
6,7-Dimetoxi-4(3H)-quinazolinona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15444998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15444998 1 g 1 g
15454998 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444998 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58789.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13794-72-4
Fórmula molecular C10H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 206.20
Número MDL MFCD01570147
Clave InChI DMSRMHGCZUXCMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroquinazolin-4-one, 6,7-dimethoxyquinazolin-4 3h-one, 6,7-dimethoxyquinazolin-4-ol, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroquinazoline-4-one, 6,7-dimethoxy-3h-quinazolin-4-one, 6,7-dimethoxy-4 1h-quinazolinone, 6,7-dimethoxy-4 3h-quinazolinone, 6,7-dimethoxyquinazolin-4 1h-one, 6,7-dimethoxy-4-quinazolone, 6,7-dimethoxy-quinazolin-4-ol
PubChem CID 1501878
Nombre IUPAC 6,7-dimetoxi-1H-quinazolin-4-ona
SMILES COC1=C(OC)C=C2C(=O)N=CNC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7-Dimethoxy-4(3H)-quinazolinone
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.2
Porcentaje de pureza 97%