Learn More
Hidrato de clorhidrato de 6,7-dimetoxi-3,4-dihidroisoquinolina, TRC
Código de producto. 30374067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30374067 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30374067 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47063010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline Hydrochloride Hydrate
CAS 20232-39-7
Fórmula molecular C11H14ClNO2 .xH2O
Cantidad 10 g
Sinónimo 3,4-Dihydro-6,7-dimethoxyisoquinoline Hydrochloride Hydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13NO2.ClH/c1-13-10-5-8-3-4-12-7-9(8)6-11(10)14-2;/h5-7H,3-4H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.COc1cc2CCN=Cc2cc1OC
Nombre IUPAC 6,7-dimetoxi-3,4-dihidroisoquinolina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 227.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.0713