Learn More
Hidrato de hidrocloruro de 6,7-dimetoxi-3,4-dihidroisoquinolina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11916501 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11916501 25 g Frasco de vidrio 25 g
10723251 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11916501 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 265960250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 20232-39-7
Fórmula molecular C11H14ClNO2
Peso molecular (g/mol) 227.69
Número MDL MFCD11099370
Clave InChI PQXVEYYRJHMTEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hcl, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline, hcl, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline, chloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-isoquinoline hydrochloride, pubchem17358, ksc496s5h, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxyisoquinoline hydrochloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydro-chloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolinehydrochloridehydrate
PubChem CID 2724664
SMILES Cl.COC1=CC2=C(C=NCC2)C=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6, 7-Dimethoxy-3, 4-dihydroisoquinoline hydrochloride hydrate
Punto de fusión 198.0°C to 202.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (on dry substance) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Nombre IUPAC 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.69
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino