Learn More
Hidrato de hidrocloruro de 6,7-dimetoxi-3,4-dihidroisoquinolina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10723251 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10723251 5 g Frasco de vidrio 5 g
11916501 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10723251 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 265960050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 20232-39-7
Fórmula molecular C11H14ClNO2
Peso molecular (g/mol) 227.69
Número MDL MFCD11099370
Clave InChI PQXVEYYRJHMTEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hcl, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline, hcl, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline, chloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-isoquinoline hydrochloride, pubchem17358, ksc496s5h, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxyisoquinoline hydrochloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydro-chloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolinehydrochloridehydrate
PubChem CID 2724664
SMILES Cl.COC1=CC2=C(C=NCC2)C=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6, 7-Dimethoxy-3, 4-dihydroisoquinoline hydrochloride hydrate
Punto de fusión 198.0°C to 202.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 6,7-dimetoxi-3,4-dihidroisoquinolina; hidrocloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.69
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo cristalino