Learn More
Clorhidrato de 6,7-dimetoxi-3,4-dihidroisoquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15478716 25 g 25 g
15468716 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478716 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64130.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 20232-39-7 | C11H14ClNO2 | 227.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20232-39-7
Fórmula molecular C11H14ClNO2
Peso molecular (g/mol) 227.69
Número MDL MFCD11099370
Clave InChI PQXVEYYRJHMTEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hcl, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline, hcl, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline, chloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-isoquinoline hydrochloride, pubchem17358, ksc496s5h, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxyisoquinoline hydrochloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydro-chloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolinehydrochloridehydrate
PubChem CID 2724664
Nombre IUPAC 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride
SMILES Cl.COC1=CC2=C(C=NCC2)C=C1OC
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride
Punto de fusión 198°C to 202°C
Color Amarillo
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 3712033
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.69
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.