Learn More
6,7-Dimetoxi-3,4-dihidroisoquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491029 1 g 1 g
15411039 250 mg 250 miligramos
15401039 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491029 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64018.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3382-18-1 | C11H13NO2 | 191.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3382-18-1
Fórmula molecular C11H13NO2
Peso molecular (g/mol) 191.23
Número MDL MFCD00266748
Clave InChI NSLJVQUDZCZJLK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 30058
Nombre IUPAC 6,7-dimetoxi-3,4-dihidroisoquinolina
SMILES COC1=CC2=C(C=NCC2)C=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline
Punto de fusión 39°C to 40°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 155°C to 161°C (1 mmHg)
Índice de refracción 1.593
Cantidad 1 g
Beilstein 138269
Sinónimo 6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-isoquinoline, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxyisoquinoline, isoquinoline, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy, pubchem12828, ksc571e8h, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-isoquinoline, isoquinoline,3,4-dihydro-6,7-dimethoxy, isoquinoline, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-, hydrochloride 1:1
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido de fusión baja