Learn More
6,7-Dimetoxi-2,4-quinazolinediamina, TRC
Código de producto. 30376814
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30376814 25 mg 25 miligramos
30376501 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30376814 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44660025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60547-96-8
Fórmula molecular C10 H12 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 220.23
Sinónimo 2,4-Diamino-6,7-dimethoxyquinazoline
Nombre IUPAC 6,7-dimetoxiquinazolina-2,4-diamina
SMILES COc1cc2nc(N)nc(N)c2cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7-Dimethoxy-2,4-quinazolinediamine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N4O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(12)14-9(5)11/h3-4H,1-2H3,(H4,11,12,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.096