Learn More
6,7-Dimetoxi-1-tetralona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490738 5 g 5 g
11480738 1 g 1 g
11400748 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490738 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25226.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13575-75-2 | C12H14O3 | 206.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13575-75-2
Fórmula molecular C12H14O3
Peso molecular (g/mol) 206.24
Número MDL MFCD00134100
Clave InChI YNNJHKOXXBIJKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6,7-dimethoxy-1-tetralone, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6,7-dimethoxytetralin-1-one, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxynaphthalen-1 2h-one, 6,7-dimethoxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 7-dimethoxy, 4-dihydro-6, zlchem 843
PubChem CID 266816
Nombre IUPAC 6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ona
SMILES COC1=CC2=C(C=C1OC)C(=O)CCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7-Dimethoxy-1-tetralone
Punto de fusión 98°C to 100°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.24
Porcentaje de pureza 97%