Learn More
6,7-Dimethoxy-1-methyl-3,4-dihydroisoquinoline, 97%, Maybridge
Código de producto. 10557893
Cambiar vista
Click to view available options
1g
Código de producto.
10557893 1g
1 options
Código de producto. 10557893 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB04055DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6, 7-Dimethoxy-1-methyl-3, 4-dihydroisoquinoline
CAS 4721-98-6
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C12H15NO2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-methyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline, isoquinoline, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-1-methyl, 6,7-dimethoxy-1-methyl-3,4-dihydro-isoquinoline, dehydrosalsolidine, maybridge1_001068, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-1-methylisoquinoline, vasuqtgzapzkfk-uhfffaoysa, 1-methyl-3,4-dihydro-6,7-dimethoxyisoquinoline, 1-methyl-6?7-dimethoxy-3?4-dihydroisoquinoline, #
Clave InChI VASUQTGZAPZKFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NCCC2=CC(=C(C=C12)OC)OC
Nombre IUPAC 6,7-dimetoxi-1-metil-3,4-dihidroisoquinolina
Peso molecular (g/mol) 205.257
PubChem CID 22652
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.26