Learn More
Clorhidrato de 6,7-dimetoxi-1-metil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6,7-Dimethoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride |
| CAS | 63283-42-1 |
| Fórmula molecular | C12H17NO2.HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO2.ClH/c1-8-10-7-12(15-3)11(14-2)6-9(10)4-5-13-8;/h6-8,13H,4-5H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1cc2CCNC(C)c2cc1OC |
| Nombre IUPAC | 6,7-dimetoxi-1-metil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 243.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.1026 |