Learn More
6,7-Dimetaxi-1-indanona, TRC
Código de producto. 30376363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376363 250 mg
30383961 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30376363 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD470530250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57441-74-4
Fórmula molecular C11H12O3
Peso molecular (g/mol) 192.21
Sinónimo 2,3-Dihydro-6,7-dimethoxy-1H-inden-1-one
Nombre IUPAC 6,7-dimetaxi-2,3-dihidro-1H-inden-1-uno
SMILES O=C1CCC2=CC=C(OC)C(OC)=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7-Dimethoxy-1-indanone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O3/c1-13-9-6-4-7-3-5-8(12)10(7)11(9)14-2/h4,6H,3,5H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.08