Learn More
Clorhidrato de 6,7-dimetoxi-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10507980 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10507980 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10507980 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 292980050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2328-12-3
Fórmula molecular C11H15NO2·ClH
Peso molecular (g/mol) 229.71
Clave InChI SHOWAGCIRTUYNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, heliamine hydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-isoquinoline hydrochloride, isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-, hydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, chloride, pubchem22149, acmc-1cjku, ksc203s7f
PubChem CID 6456035
Nombre IUPAC 6,7-dimetoxi-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina; clorhidrato
SMILES COC1=C(C=C2CNCCC2=C1)OC.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 252.0°C to 254.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.71
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Copos brillantes o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.