Learn More
Clorhidrato de 6,7-dimetoxi-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490637 25 g 25 g
11480637 5 g 5 g
11400647 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22469.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2328-12-3 | C11H16ClNO2 | 229.70 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2328-12-3
Fórmula molecular C11H16ClNO2
Peso molecular (g/mol) 229.70
Número MDL MFCD00012744
Clave InChI SHOWAGCIRTUYNA-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Punto de fusión 256°C to 260°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3634126
Sinónimo 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, heliamine hydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-isoquinoline hydrochloride, isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-, hydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, chloride, pubchem22149, acmc-1cjku, ksc203s7f
SMILES COC1=C(C=C2CNCCC2=C1)OC.Cl
Nombre IUPAC 6,7-dimetoxi-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina; clorhidrato
PubChem CID 6456035
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.71
Porcentaje de pureza 97%