Learn More
6,7-Dihidroxiflavona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6,7-Dihydroxyflavone |
| CAS | 38183-04-9 |
| Fórmula molecular | C15 H10 O4 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10O4/c16-11-7-14(9-4-2-1-3-5-9)19-15-8-13(18)12(17)6-10(11)15/h1-8,17-18H |
| SMILES | Oc1cc2OC(=CC(=O)c2cc1O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 6,7-dihidroxi-2-fenil-cromo-4-una |
| Peso molecular (g/mol) | 254.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.0579 |