Learn More
6,7-Dihidroxiflavona, TRC
Código de producto. 30179858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179858 5 mg 5 miligramos
30180054 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179858 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD6790085MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38183-04-9
Fórmula molecular C15 H10 O4
Peso molecular (g/mol) 254.24
Nombre IUPAC 6,7-dihidroxi-2-fenil-cromo-4-una
SMILES Oc1cc2OC(=CC(=O)c2cc1O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7-Dihydroxyflavone
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O4/c16-11-7-14(9-4-2-1-3-5-9)19-15-8-13(18)12(17)6-10(11)15/h1-8,17-18H
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.0579